missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-(3,5-Dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(3,5-Dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-diamine |
| CAS | 192705-78-5 |
| Molekylformel | C15 H15 N5 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N5O2/c1-21-10-3-8(4-11(6-10)22-2)12-5-9-7-18-15(17)20-14(9)19-13(12)16/h3-7H,1-2H3,(H4,16,17,18,19,20) |
| LEDER | COc1cc(OC)cc(c1)c2cc3cnc(N)nc3nc2N |
| IUPAC-namn | 6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.31 |
| Formel vikt | 297.1226 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?