Läs mer
6-(3-klorpropylamino)-1,3-dimetyl-2,4(1H,3H)-pyridinedion, TRC
Produktkod. 30134561
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134561 10 g
30012390 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134561 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37980010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34654-81-4
Molekylformel C9H14ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 231.68
Synonym 6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyluracil;
IUPAC-namn 6-(3-klorpropylamino)-1,3-dimetylpyrimidin-2,4-dion
LEDER CN1C(=O)C=C(NCCCCl)N(C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(3-Chloropropylamino)-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H14ClN3O2/c1-12-7(11-5-3-4-10)6-8(14)13(2)9(12)15/h6,11H,3-5H2,1-2H3
Formel vikt 231.0775