missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-[4-(1-cyklohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-1-[4-(1-cyklohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butyl]-3,4-dihydro-2(1H)-kinolinon, TRC

Produktkod. 30180316
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180316 50 mg
30179902 10 mg
30180027 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180316 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98825550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 865792-18-3
Molekylformel C31 H45 N9 O2
Molekylvikt (g/mol) 575.75
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 6-[4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-1-[4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butyl]-3,4-dihydro-, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-1-[4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butyl]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 1-(4-(5-Cyclohexyl-1H-tetrazol-1-yl)butyl)-6-(4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
IUPAC-namn 6-[4-(1-cyklohexyltetrazol-5-yl)butoxy]-1-[4-(1-cyklohexyltetrazol-5-yl)butyl]-3,4-dihydrokinolin-2-ett
LEDER O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1CCCCc5nnnn5C6CCCCC6

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(4-(5-Cyclohexyl-1H-tetrazol-1-yl)butyl)-6-(4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C31H45N9O2/c41-31-20-17-24-23-27(42-22-10-8-16-30-33-35-37-40(30)26-13-5-2-6-14-26)18-19-28(24)38(31)21-9-7-15-29-32-34-36-39(29)25-11-3-1-4-12-25/h18-19,23,25-26H,1-17,20-22H2
Formel vikt 575.3696
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.