Läs mer
6-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)kroman, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10441144
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10441144 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10225274 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10441144 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32839CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1002727-88-9
Molekylformel C15H21BO3
Molekylvikt (g/mol) 260.14
MDL-nummer MFCD12028565
InChI-nyckel NDSHAELUPJMEBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chroman-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl chroman, 2-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, chroman-6-boronic acid, pinacol ester, amtb667, chroman-6-boronic acid pinacol ester, chroman-6-ylboronic acid pinacol ester, 3,4-dihydro-2h-chromene-6-boronic acid, pinacol ester, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-chromene
PubChem CID 43811034
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydro-2H-kromen-6-yl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(OCCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 260.14
Procent renhet 97%