Läs mer
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-6-5-12-10-17-8-7-11(12)9-13/h5-10H,1-4H3 |
| Formel vikt | 255.1431 |