Läs mer
6-(4-Aminophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(4-Aminophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1466571-07-2 |
| Molekylformel | C21H20N4O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Apixaban Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20N4O4/c1-28-16-9-7-15(8-10-16)25-19-17(18(23-25)21(27)29-2)11-12-24(20(19)26)14-5-3-13(22)4-6-14/h3-10H,11-12,22H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1nn(c2ccc(OC)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(N)cc4 |
| IUPAC-namn | methyl 6-(4-aminophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.41 |
| Formel vikt | 392.1485 |