Läs mer
6-(4-Boc-1-piperazinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7033133
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459260 250 mg 250mg
11469260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50145.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496786-98-2
Molekylformel C20H32BN3O4
Molekylvikt (g/mol) 389.30
MDL-nummer MFCD04039875
InChI-nyckel JWUBVPJWWYYRLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine, 6-4-boc-1-piperazinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-boc-piperazine pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-4-n-boc piperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino pyridine-5-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 16217947
IUPAC-namn tert-butyl 4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(4-Boc-1-piperazinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 389.31
Procent renhet 99%