Läs mer
6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11440070
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440070 5 g 5g
11430070 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440070 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50588.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36725-37-8
Molekylformel C10H9BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 253.099
MDL-nummer MFCD00203490
InChI-nyckel CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4-bromophenyl-4,5-dihydropyridazin-3 2h-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 6-4-bromophenyl-2,4,5-trihydropyridazin-3-one, 3-4-bromophenyl-4,5-dihydro-1h-pyridazin-6-one, 6-4-bromophenyl-4 5-dihydro-2h-pyrida, 6-p-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,6-4-bromophenyl-4,5-dihydro, 6-4-bromo-phenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one
PubChem CID 689108
IUPAC-namn 3-(4-bromophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
LEDER C1CC(=O)NN=C1C2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone
Smältpunkt 167°C to 171°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 253.1
Procent renhet 98%