missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-(4-Chlorophenyl)imidazo[2,1-B][1,3]thiazole-5-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(4-Chlorophenyl)imidazo[2,1-B][1,3]thiazole-5-carbaldehyde |
| CAS | 82588-41-8 |
| Molekylformel | C12H7N2OSCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7ClN2OS/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-10(7-16)15-5-6-17-12(15)14-11/h1-7H |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)c2nc3sccn3c2C=O |
| IUPAC-namn | 6-(4-chlorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.71 |
| Formel vikt | 261.9968 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?