Läs mer
6-(4-Chlorophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(4-Chlorophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole |
| CAS | 7025-30-1 |
| Molekylformel | C11H7ClN2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClN2S/c12-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-5-6-15-11(14)13-10/h1-7H |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)c2cn3ccsc3n2 |
| IUPAC-namn | 6-(4-chlorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.7 |
| Formel vikt | 234.0018 |