Läs mer
6-(4-ethoxyphenyl)pyridazin-3(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(4-ethoxyphenyl)pyridazin-3(2H)-one |
| CAS | 95117-76-3 |
| Molekylformel | C12 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-2-16-10-5-3-9(4-6-10)11-7-8-12(15)14-13-11/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15) |
| LEDER | CCOc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)C=C2 |
| IUPAC-namn | 3-(4-ethoxyphenyl)-1H-pyridazin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.236 |
| Formel vikt | 216.09 |