Läs mer
6-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-boronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15477665
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15477665
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27257.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072944-20-7
Molekylformel C11H9BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 217.01
MDL-nummer MFCD09037487
InChI-nyckel COZZGWRIBKHUFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4-fluorophenyl pyridine-3-boronic acid, 6-4-fluorophenyl pyridin-3-yl boronic acid, 6-4-fluorophenyl pyridin-3-ylboronic acid, acmc-2098oe
PubChem CID 44755182
IUPAC-namn [6-(4-fluorophenyl)pyridin-3-yl]boronic acid
LEDER OB(O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 6-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-boronic acid
Smältpunkt ∽100°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 217.01
Procent renhet 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt