Läs mer
6-(4-Methoxyphenyl)-2-naphthoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(4-Methoxyphenyl)-2-naphthoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14O3/c1-21-17-8-6-12(7-9-17)13-2-3-15-11-16(18(19)20)5-4-14(15)10-13/h2-11H,1H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 278.0943 |