Läs mer
6-(4-Morpholinyl)-2-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]-4(1H)-pyrimidinone Hydrazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(4-Morpholinyl)-2-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]-4(1H)-pyrimidinone Hydrazone |
| CAS | 719285-83-3 |
| Molekylformel | C15H20N6O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-[6-Hydrazinyl-2-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]-4-pyrimidinyl]morpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N6O2/c16-20-13-11-14(21-6-9-22-10-7-21)19-15(18-13)23-8-4-12-3-1-2-5-17-12/h1-3,5,11H,4,6-10,16H2,(H,18,19,20) |
| LEDER | NNc1cc(nc(OCCc2ccccn2)n1)N3CCOCC3 |
| IUPAC-namn | [6-morpholin-4-yl-2-(2-pyridin-2-ylethoxy)pyrimidin-4-yl]hydrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.36 |
| Formel vikt | 316.1648 |