Läs mer
6-(4-Phenylbutoxy)-1-hexanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(4-Phenylbutoxy)-1-hexanamine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H27NO/c17-13-7-1-2-8-14-18-15-9-6-12-16-10-4-3-5-11-16/h3-5,10-11H,1-2,6-9,12-15,17H2 |
| Formel vikt | 249.2093 |