Läs mer
[6-(4-Phenylbutoxy)hexyl]benzylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [6-(4-Phenylbutoxy)hexyl]benzylamine Hydrochloride |
| CAS | 163923-18-0 |
| Molekylformel | C23H33NO . HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Benzyl-6-(4-phenylbutoxy)hexan-1-amine Hydrochloride, N-[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]-benzenemethanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33NO.ClH/c1(10-18-24-21-23-16-7-4-8-17-23)2-11-19-25-20-12-9-15-22-13-5-3-6-14-22;/h3-8,13-14,16-17,24H,1-2,9-12,15,18-21H2;1H |
| LEDER | Cl.C(CCCOCCCCc1ccccc1)CCNCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-6-(4-phenylbutoxy)hexan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 376 |
| Formel vikt | 375.2329 |