Läs mer
6-[4-(tert-butoxikarbonyl)piperazin-1-yl]nikotinsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10219442
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10219442 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10639954 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10219442 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43901CB
Kemiska identifierare
CAS 201809-22-5
Molekylformel C15H21N3O4
Molekylvikt (g/mol) 307.35
MDL-nummer MFCD06245543
InChI-nyckel PWYGTZUOLAGDNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl nicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 4-5-carboxy-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, n4-boc-6-piperazin-1-ylnicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazino nicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazino-nicotinic acid, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-carboxy-2-pyridinyl-,1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2771823
IUPAC-namn 6-[4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperazin-1-yl]pyridin-3-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-[4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]nicotinic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 307.35
Procent renhet 97%