Läs mer
Hamilton™ 6-5 Keramik, HVCX, PSD-ventil
Produktkod. 11503534
Change view
Aktivering:
PSD/4, PSD/6, PSD/8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Aktivering Förpackningsstorlek
11503534 PSD/4, PSD/6, PSD/8 Varje
1 options
Produktkod. 11503534 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 999801
Beräknad leverans: 14-12-2026
En större inre diameter på porten tillåter ökade vätskeflöden även med måttligt viskös vätska.
Specifikationsblad
  • Ventilmodell– 6-5
  • Beskrivning av ventilmodell– 6-5 Ventil
  • Vätskeväg– Keramik/CTFE/ETFE
  • Ventilstorlek– HVCX
  • Nominell portdiameter– 0,050 tum (1,3 mm)
  • Ventil Ytterkropp Dimension– 1 tum (25,4 mm)
  • Material för hölje– Aluminium
  • Aktiverad– PSD/4, PSD/6, PSD/8
  • Bryt bort vridmoment– 15 oz-in (105,9 mNm)
  • Panelmontering– Inga
  • Tråddjup– 0,320 (8,1 mm)
  • Gängad anslutning–¼ -28
  • Driftstemperatur hög– 35° C (95° F)
  • Driftstemperatur låg– 10° C (50° F)
  • Driftstryck– 0 till 100 psig (0 till 6,9 bar)
  • Lagringstemperatur hög– 50° C (122° F)
  • Lagringstemperatur låg– -20° C (-4° F)
Specifikationer
Aktivering PSD/4, PSD/6, PSD/8
Typ Instrumentventil
Antal hamnar 6-5 Ventil