Läs mer
6-(5-Chloropyridin-2-yl)- 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5,7-dione, Mikromol™
Beskrivning
6-(5-Chloropyridin-2-yl)- 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5,7-dione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(5-Chloropyridin-2-yl)- 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5,7-dione |
| CAS | 43200-82-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-(5-Chloropyridin-2-yl)- 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5,7-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H5 Cl N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6-(5-Chloropyridin-2-yl)- 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5,7-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H5ClN4O2/c12-6-1-2-7(15-5-6)16-10(17)8-9(11(16)18)14-4-3-13-8/h1-5H |
| LEDER | Clc1ccc(nc1)N2C(=O)c3nccnc3C2=O |
| IUPAC-namn | 6-(5-chloropyridin-2-yl)pyrrolo[3,4-b]pyrazine-5,7-dione |
| Visa mer |