missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Mikromol™

Produktkod. 17934456
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17934456 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17934456 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0149.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
CAS 148891-53-6
Analyt- eller komponentnamn 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H7 Cl N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Zopiclone Imp. C (EP), Zopiclone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C11H7ClN4O/c12-7-1-2-9(15-5-7)16-6-8-10(11(16)17)14-4-3-13-8/h1-5H,6H2
LEDER Clc1ccc(nc1)N2Cc3nccnc3C2=O
IUPAC-namn 6-(5-chloropyridin-2-yl)-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
Molekylvikt (g/mol) 246.65
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 246.0308 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.