Läs mer
6(5H)-fenantyrinon, 96 %
Beskrivning
6(5H)-fenantridinon används som en sond för PARP:s roll i cellulärt svar på bestrålning. Behandling av celler med 6(5H)-fenantridinon och olika DNA-skadande medel visade en resistens mot apoptos. Det fungerar som en reaktant vid syntesen av 5,6-dihydrofenantridinsulfonamider, oxidativ koppling med difenylacetylen, direkt kopparacetatkatalyserad N-cyklopropylering av cykliska amider. Det används som HIV-1 integrashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
6(5H)-fenantridinon används som en sond för PARP:s roll i cellulärt svar på bestrålning. Behandling av celler med 6(5H)-fenantridinon och olika DNA-skadande medel visade en resistens mot apoptos. Det fungerar som en reaktant vid syntesen av 5,6-dihydrofenantridinsulfonamider, oxidativ koppling med difenylacetylen, direkt kopparacetatkatalyserad N-cyklopropylering av cykliska amider. Det används som HIV-1 integrashämmare.
Löslighet
Löslig i DMSO (5 mg/ml). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6(5H)-Phenanthridinone |
| Smältpunkt | 288 °C till 294 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 140641 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO (5 mg/ml). Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 195.22 |
| Procent renhet | 96% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.