Läs mer
6-(6-(6-Aminohexanamido)hexanamido)hexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(6-(6-Aminohexanamido)hexanamido)hexanoic Acid |
| CAS | 5776-78-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18H35N3O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-[[6-[(6-Amino-1-oxohexyl)amino]-1-oxohexyl]amino]hexanoic Acid 6-Aminocaproic Acid Trimer 6-Aminohexanoic Acid Trimer Caprolactam Trimer Tris-α-aminocaproic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H35N3O4/c19-13-7-1-4-10-16(22)20-14-8-2-5-11-17(23)21-15-9-3-6-12-18(24)25/h1-15,19H2,(H,20,22)(H,21,23)(H,24,25) |
| LEDER | NCCCCCC(NCCCCCC(NCCCCCC(O)=O)=O)=O |
| IUPAC-namn | 6-[6-(6-aminohexanoylamino)hexanoylamino]hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.49 |
| Visa mer |