missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6'-[(6-Amino-4-pyrimidinyl)amino]-8'-methylspiro[cyclohexane-1,3'(2'H)-imidazo[1,5-a]pyridine]-1',5'-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6'-[(6-Amino-4-pyrimidinyl)amino]-8'-methylspiro[cyclohexane-1,3'(2'H)-imidazo[1,5-a]pyridine]-1',5'-dione |
| CAS | 1849590-01-7 |
| Molekylformel | C17H20N6O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | eFT508 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N6O2/c1-10-7-11(21-13-8-12(18)19-9-20-13)16(25)23-14(10)15(24)22-17(23)5-3-2-4-6-17/h7-9H,2-6H2,1H3,(H,22,24)(H3,18,19,20,21) |
| LEDER | CC1=C2N(C(=O)C(=C1)Nc3cc(N)ncn3)C4(CCCCC4)NC2=O |
| IUPAC-namn | 6-[(6-aminopyrimidin-4-yl)amino]-8-methylspiro[2H-imidazo[1,5-a]pyridine-3,1'-cyclohexane]-1,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.38 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?