missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-[(6-Aminohexyl)amino]-6-oxo-hexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-[(6-Aminohexyl)amino]-6-oxo-hexanoic Acid |
| CAS | 5136-16-3 |
| Molekylformel | C12H24N2O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Hexanoic acid, 6-[(6-aminohexyl)amino]-6-oxo-, Valeric acid, 5-[(6-aminohexyl)carbamoyl]- (6CI,7CI,8CI), 6-[(6-Aminohexyl)amino]-6-oxohexanoic acid |
| LEDER | NCCCCCCNC(=O)CCCCC(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.33 |
| Formel vikt | 244.1787 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?