Läs mer
6-[6-(Carboxyamino)hexanamido]-hexanoic Acid N-Benzyl Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-[6-(Carboxyamino)hexanamido]-hexanoic Acid N-Benzyl Methyl Ester |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32N2O5/c1-27-20(25)14-8-4-9-15-22-19(24)13-7-3-10-16-23-21(26)28-17-18-11-5-2-6-12-18/h2,5-6,11-12H,3-4,7-10,13-17H2,1H3,(H,22,24)(H,23,26) |
| Formel vikt | 392.231 |