missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6,6’-Dibromoindigo, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,6'-Dibromoindigo |
| CAS | 19201-53-7 |
| Molekylformel | C16 H8 Br2 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (6CI) 6,6'-Dibromoindigotin, (7CI,8CI) 6,6'-Dibromo[δ2,2'-Biindoline]-3,3'-dione, 6-Bromo-2-(6-bromo-1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one, 6,6'-Dibromoindigotin, C.I. 75800, C.I. Natural Violet 1, Murex Purple, Purple of the Ancients, Royal Purple, Tyrian Purple |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8Br2N2O2/c17-7-1-3-9-11(5-7)19-13(15(9)21)14-16(22)10-4-2-8(18)6-12(10)20-14/h1-6,19,21H |
| LEDER | Oc1c([nH]c2cc(Br)ccc12)C3=Nc4cc(Br)ccc4C3=O |
| IUPAC-namn | 6-bromo-2-(6-bromo-3-hydroxy-1H-indol-2-yl)indol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.055 |
| Formel vikt | 417.895 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?