Läs mer
6,6-Dibromopenicillanic Acid Sulfone, Mikromol™
Beskrivning
6,6-Dibromopenicillanic Acid Sulfone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide |
| CAS | 76646-91-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C8 H9 Br2 N O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6,6-dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-, 4,4-dioxide, (2S-cis)-, 6,6-Dibromopenicillanic acid 1,1-dioxide, 6,6-Dibromopenicillanic acid S,S-dioxide, Sulbactam EP Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Br2NO5S/c1-7(2)3(4(12)13)11-5(14)8(9,10)6(11)17(7,15)16/h3,6H,1-2H3,(H,12,13)/t3-,6+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](C(Br)(Br)C2=O)S1(=O)=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Visa mer |