Läs mer
6,6-Dimethyl-1-hept-2-ene-4-ynal, Mikromol™
Produktkod. 17978694
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17978694 100 mg
1 options
Produktkod. 17978694 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0696.010100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6,6-Dimethyl-1-hept-2-ene-4-ynal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynal
CAS 138139-82-9
Analyt- eller komponentnamn (E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynal
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C9 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynal (9CI)
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-9(2,3)7-5-4-6-8-10/h4,6,8H,1-3H3/b6-4+
LEDER CC(C)(C)C#C\C=C\C=O
IUPAC-namn (E)-6,6-dimethylhept-2-en-4-ynal
Molekylvikt (g/mol) 136.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 136.0888 g/mol