Läs mer
6,6'-dimetyl-2,2'-dipyridyl, Thermo Scientific™
Produktkod. 17750649 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17750649 1 g
17760649 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17750649 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469310010
Request Bulk or Custom Format
Specifica
Alfa vektor DIMETHYLDIPYRIDYL
Kemiskt namn eller material 6,6 '-Dimethyl-2,2 '-dipyridyl
CAS 4411-80-7
Smältpunkt 86°C to 96°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12 H12 N2
MDL-nummer 00059776
Kvantitet 1 g
Synonym 6,6 '-Bi-2-picoline
Molekylvikt (g/mol) 184.24
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.