Läs mer
6,6'-dimetyl-2,2'-dipyridyl, Thermo Scientific™
Produktkod. 17760649 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17760649 5 g
17750649 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17760649 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469310050
Specifikationer
Alfa vektor DIMETHYLDIPYRIDYL
Kemiskt namn eller material 6,6 '-Dimethyl-2,2 '-dipyridyl
CAS 4411-80-7
Smältpunkt 86°C to 96°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12 H12 N2
MDL-nummer 00059776
Kvantitet 5 g
Synonym 6,6 '-Bi-2-picoline
Molekylvikt (g/mol) 184.24
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks