Läs mer
6,6-dimetyl-5,7-dioxaspiro[2,5]oktan-4,8-dion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dione |
| CAS | 5617-70-9 |
| Molekylformel | C8H10O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic Isopropylidene Ester, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic 1-Methylethylidene Ester, 2,2-Propanediol Cyclic 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 6,6-dimetyl-5,7-dioxaspiro[2,5]oktan-4,8-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.16 |
| Formel vikt | 170.0579 |