Läs mer
6,6-dimetyl-5,7-dioxaspiro[2,5]oktan-4,8-dion, TRC
Produktkod. 30371780
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30371780 25 g
1 options
Produktkod. 30371780 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47141525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dione
CAS 5617-70-9
Molekylformel C8H10O4
Kvantitet 25 g
Synonym 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic Isopropylidene Ester, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic 1-Methylethylidene Ester, 2,2-Propanediol Cyclic 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
InChI formel InChI=1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
LEDER CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
IUPAC-namn 6,6-dimetyl-5,7-dioxaspiro[2,5]oktan-4,8-dion
Molekylvikt (g/mol) 170.16
Formel vikt 170.0579