missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6,6'-Oxybis-2-naphthalenesulfonic Acid Disodium Salt >90%, TRC

Produktkod. 17941745
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17941745 100 mg
17940615 50 mg
17932405 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17941745 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO867500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 61551-82-4
Molekylformel C20 H12 O7 S2 . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 474.41
Synonym 6,6'-oxybis-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt (9CI), Disodium 6,6'-oxybis(2-naphthalenesulfonate)
IUPAC-namn disodium;6-(6-sulfonatonaphthalen-2-yl)oxynaphthalene-2-sulfonate
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2cc(Oc3ccc4cc(ccc4c3)S(=O)(=O)[O-])ccc2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Disodium 6,6'-Oxybis(2-naphthalenesulfonate)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H14O7S2.2Na/c21-28(22,23)19-7-3-13-9-17(5-1-15(13)11-19)27-18-6-2-16-12-20(29(24,25)26)8-4-14(16)10-18;;/h1-12H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 473.982
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.