Läs mer
6,7,8,9-Tetrahydro-5h-karbazol-3-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10505554
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10505554 250 mg 250mg
10357223 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10505554 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07745CB
Kemiska identifierare
CAS 36729-27-8
Molekylformel C13H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 215.252
MDL-nummer MFCD00458819
InChI-nyckel OWQQDAGRTDUORV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydrocarbazole-6-carboxylic acid, 1h-carbazole-6-carboxylic acid, 2,3,4,9-tetrahydro, 5,6,7,8,9-pentahydro-4ah-carbazole-3-carboxylic acid, enamine_005086, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahyrocarbazole-6-carboxylic acid
PubChem CID 729801
IUPAC-namn 6,7,8,9-tetrahydro-5H-karbazol-3-karboxylsyra
LEDER C1CCC2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7,8,9-Tetrahydro-5h-carbazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215.25
Procent renhet 97%