Läs mer
6,7,8,9-Tetrahydro Carvedilol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7,8,9-Tetrahydro Carvedilol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h4-6,9-12,17,25-27H,2-3,7-8,13-16H2,1H3 |
| Formel vikt | 410.2206 |