Läs mer
6,7-bis(2-Methoxyethoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-bis(2-Methoxyethoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one |
| CAS | 179688-29-0 |
| Molekylformel | C14 H18 N2 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4(3H)-Quinazolinone, 4(1H)-Quinazolinone, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)- (9CI), 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4(3H)-one, 6,7-Di(2-methoxyethoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O5/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(15-9-16-14(10)17)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16,17) |
| LEDER | COCCOc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCOC |
| IUPAC-namn | 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-3H-quinazolin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.3 |
| Formel vikt | 294.1216 |