missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-(1-methylethoxy)quinazoline, Mikromol™

Produktkod. 17900576
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17900576 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17900576 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3297.160025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-(1-methylethoxy)quinazoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-isopropoxyquinazoline
CAS 1683583-39-2
Analyt- eller komponentnamn 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-isopropoxyquinazoline
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17H24N2O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Isopropoxy-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, Quinazoline, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-(1-methylethoxy)-
InChI formel InChI=1S/C17H24N2O5/c1-12(2)24-17-13-9-15(22-7-5-20-3)16(23-8-6-21-4)10-14(13)18-11-19-17/h9-12H,5-8H2,1-4H3
LEDER COCCOc1cc2ncnc(OC(C)C)c2cc1OCCOC
IUPAC-namn 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-propan-2-yloxyquinazoline
Molekylvikt (g/mol) 336.38
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 336.1685 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.