missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine, Mikromol™

Produktkod. 17930736
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17930736 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17930736 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3297.180025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine
CAS 1417161-98-8
Analyt- eller komponentnamn 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H19 N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Quinazolinamine, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,16,17)
LEDER COCCOc1cc2ncnc(N)c2cc1OCCOC
IUPAC-namn 6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine
Molekylvikt (g/mol) 293.3184
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 293.1376 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.