Läs mer
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(3-hydroxy-3-methylbutynyl)phenyl]-4-quinazolinamine, Mikromol™
Produktkod. 17933176
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17933176 25 mg
1 options
Produktkod. 17933176 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3297.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(3-hydroxy-3-methylbutynyl)phenyl]-4-quinazolinamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(3-hydroxy-3-methylbutynyl)phenyl]-4-quinazolinamine
CAS 299912-60-0
Analyt- eller komponentnamn 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(3-hydroxy-3-methylbutynyl)phenyl]-4-quinazolinamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C25 H29 N3 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Butyn-2-ol, 4-[3-[[6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinyl]amino]phenyl]-2-methyl-, 4-[3-[[6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinyl]amino]phenyl]-2-methyl-3-butyn-2-ol, Erlotinib impurity 2, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(3-hydroxy-3-methylbutynyl)phenyl]-4-quinazolinamine, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-[[3-(3-hydroxy-3-methylbutynyl)phenyl]amino]quinazoline, (3-Hydroxy-3-methylbutynyl)erlotinib, 3-Hydroxy-3-methylbutynyl erlotinib
InChI formel InChI=1S/C25H29N3O5/c1-25(2,29)9-8-18-6-5-7-19(14-18)28-24-20-15-22(32-12-10-30-3)23(33-13-11-31-4)16-21(20)26-17-27-24/h5-7,14-17,29H,10-13H2,1-4H3,(H,26,27,28)
LEDER COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#CC(C)(C)O)c2cc1OCCOC
IUPAC-namn 4-[3-[[6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-yl]amino]phenyl]-2-methylbut-3-yn-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 451.515
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 451.211 g/mol