Läs mer
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(trimethylsilylethynyl)phenyl]-4-quinazolinamine, Mikromol™
Beskrivning
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(trimethylsilylethynyl)phenyl]-4-quinazolinamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(trimethylsilylethynyl)phenyl]-4-quinazolinamine |
| CAS | 766497-25-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(trimethylsilylethynyl)phenyl]-4-quinazolinamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H31 N3 O4 Si |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Quinazolinamine, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl]-, 4-Quinazolinamine, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-[(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl]- (9CI), Erlotinib trimethylsilyl, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(trimethylsilylethynyl)phenyl]-4-quinazolinamine, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-[[3-(trimethylsilylethynyl)phenyl]amino]quinazoline, Trimethylsilylethynylerlotinib |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31N3O4Si/c1-29-10-12-31-23-16-21-22(17-24(23)32-13-11-30-2)26-18-27-25(21)28-20-8-6-7-19(15-20)9-14-33(3,4)5/h6-8,15-18H,10-13H2,1-5H3,(H,26,27,28) |
| LEDER | COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C[Si](C)(C)C)c2cc1OCCOC |
| IUPAC-namn | 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-N-[3-(2-trimethylsilylethynyl)phenyl]quinazolin-4-amine |
| Visa mer |