Läs mer
6,7-Dehydro-17alpha-acetoxy Progesterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dehydro-17a-acetoxy Progesterone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O4/c1-14(24)23(27-15(2)25)12-9-20-18-6-5-16-13-17(26)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h5-6,13,18-20H,7-12H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| Formel vikt | 370.2144 |