Läs mer
6,7-Dehydro Ethynyl Estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 19-Nor-17-alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol (6,7-Didehydroethinylestradiol) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,4-7,12,16-18,21-22H,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| Formel vikt | 294.162 |
| Procent renhet | >95% |