Läs mer
6(7)-Dehydro Norgestrel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (delta 6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,5,7,13,16-19,23H,3,6,8-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 310.1933 |
| Procent renhet | >95% |