missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6,7-Demethylene-6,7-dehydro Drospirenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta6-Drospirenone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O3/c1-21-8-5-14(24)11-13(21)3-4-15-17(21)6-9-22(2)20(15)16-12-18(16)23(22)10-7-19(25)26-23/h3-4,11,15-18,20H,5-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,20-,21+,22+,23+/m1/s1 |
| Formel vikt | 352.2038 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?