Läs mer
6,7-Dibromo-1,4-dihydro-1,4-epoxynaphthalene, TRC
Produktkod. 30380978
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30380978 10 mg
1 options
Produktkod. 30380978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42527510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-Dibromo-1,4-dihydro-1,4-epoxynaphthalene
CAS 106750-88-3
Molekylformel C10H6Br2O
Kvantitet 10 mg
Synonym 6,7-Dibromo-1,4-epoxy-1,4-dihydronaphthalene, 6,7-Dibromo-1,4-dihydro-1,4-epoxynaphthalene
InChI formel InChI=1S/C10H6Br2O/c11-7-3-5-6(4-8(7)12)10-2-1-9(5)13-10/h1-4,9-10H/t9-,10+
LEDER Brc1cc2[C@@H]3O[C@@H](C=C3)c2cc1Br
Molekylvikt (g/mol) 301.96
Formel vikt 299.8785