missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6,7-Dibromo-2-naphthalenecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dibromo-2-naphthalenecarbonitrile |
| CAS | 139914-16-2 |
| Molekylformel | C19 H26 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26N2O/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(22-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)21-20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10,20H2,1-2H3/b21-18+/t15-,16+,17+,19-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc2[C@@H]3CC[C@@]4(C)[C@H](CC/C/4=N\N)[C@@H]3CCc2c1 |
| IUPAC-namn | (E)-[(8R,9R,13S,14R)-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]hydrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.423 |
| Formel vikt | 298.205 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?