Läs mer
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dichloro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 122224-58-2 |
| Molekylformel | C12H9Cl2NO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Ethyl 6,7-Dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Cl2NO3/c1-2-18-12(17)7-5-15-10-4-9(14)8(13)3-6(10)11(7)16/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16) |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CNc2cc(Cl)c(Cl)cc2C1=O |
| IUPAC-namn | ethyl 6,7-dichloro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.11 |
| Formel vikt | 284.9959 |