Läs mer
6,7-Dichloro-1-tetralone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dichloro-1-tetralone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8Cl2O/c11-8-4-6-2-1-3-10(13)7(6)5-9(8)12/h4-5H,1-3H2 |
| Formel vikt | 213.9952 |