Läs mer
6,7-diklor-3,5-dihydro-1-hydroxyimidazo[1,2-a]quinazolin-2(1H)-one (Anagrelidförorening), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dichloro-3,5-dihydro-1-hydroxyimidazo[1,2-a]quinazolin-2(1H)-one (Anagrelide Impurity) |
| CAS | 875467-41-7 |
| Molekylformel | C10H7Cl2N3O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 6,7-Dichloro-3,5-Dihydro-1-Hydroxyimidazo[1,2-A]Quinazolin-2(1H)-One(Anagrelide Impurity) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2N3O2/c11-5-1-2-6-4(7(5)12)3-13-10-14-8(16)9(17)15(6)10/h1-2,9,17H,3H2,(H,13,14,16) |
| LEDER | ClC1=C(CN=C(N2)N3C(O)C2=O)C3=CC=C1Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.09 |