missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6,7-Didehydrocortisone-21-acetate, TRC

Produktkod. 30323676
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323676 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30323676 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA13308510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-pregna-4,6-diene-3,11,20-trione
CAS 2435-02-1
Molekylformel C23 H28 O6
Kvantitet 10 mg
Synonym 21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-pregna-4,6-diene-3,11,20-trione, 2-((8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C23H28O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h4-5,10,16-17,20,28H,6-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22-,23-/m0/s1
LEDER CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CCC4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
IUPAC-namn [2-[(8S,9S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-1,2,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 400.46
Formel vikt 400.1886
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.